Tyvek Ärmelstulpen, Steril
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1804TW28CFDPST
KACC1804TW28CFDPSTEA 3410 EUR InStock
KACC1804TW28CFDPST
Tyvek Ärmelstulpen, Steril
Einweg-Kleidung
Extra in mehreren Schichten von Tyvek-Peelbeuteln und Polybeuteln verpackt, um Zugang zum aseptischen Bereich zu erhalten, ohne übermäßiges Besprühen und Wischen mit Desinfektionsmitteln. Die Ärmel sind einzeln verpackt und speziell gefaltet, um ein einfaches aseptisches Anziehen zu ermöglichen.
  • Hergestellt und verpackt in einem ISO-zertifizierten Reinraum
  • Sauber und fusselfrei
  • Reiß- und stichfest
  • Bietet eine hervorragende Barriere gegen Partikel und Keime
  • Heißversiegelte Nähte verhindern, dass Partikel und Flüssigkeiten durch die Nähte gelangen
  • Jeder Ärmel hat einen Gummizug an Arm und Handgelenk
  • Spezielles Manschettenfaltendesign für einfaches aseptisches Anlegen
  • Individuell doppelt verpackt in Chevron-Peel-Beuteln aus Tyvek/Folie und dann in einer dritten, versiegelten Polybeutelschicht
  • Beschriftet mit Chargennummer, Herstellungsdatum und Verfallsdatum
  • Validiert steril bis zu einem SAL von 10⁻⁶
  • Konformitäts- und Sterilitätszertifikate werden mit jeder Sendung mitgeschickt
Die extra langen, sterilen Tyvek®-Armstulpen von Keystone-Reinraumprodukten bieten die optimale aseptische Verpackung und Präsentation, die für die kritischsten pharmazeutischen Prozesse erforderlich ist.
Zertifizierungen: CoC und Sterilitätszertifikat.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge