Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Super-Duty 50 GSM SMS Autoklavierbare Schüsselabdeckungen mit Dampfindikator

Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BWLKCRP30030 BWLKCRP30040 BWLKCRP30036 BWLKCRP30048 BWLKCRP30020 BWLKCRP30042 BWLKCRP30050 BWLKCRP30054 BWLKCRP30024 BWLKCRP30060
129-4013EA 5010 EUR InStock
129-4013 129-4019 KACCBWLKCRP30036 KACCBWLKCRP30048 KACCBWLKCRP30020 KACCBWLKCRP30042 KACCBWLKCRP30050 KACCBWLKCRP30054 KACCBWLKCRP30024 KACCBWLKCRP30060
Super-Duty 50 GSM SMS Autoklavierbare Schüsselabdeckungen mit Dampfindikator
Überzüge
Diese autoklavierbare 50 g/m² schwere SMS-Schüsselabdeckung bietet eine Keimbarriere, die sich ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen eignet.

  • Hydrophob, reißfest und durchstoßfest
  • Schafft sekundären Schutz bei der aseptischen Präsentation und Einrichtung der Ausrüstung
  • Ausgelegt für Autoklavenzyklen (121 bis 135 °C)
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO 8-Reinraum
  • Hergestellt in den USA

Es entfällt die Notwendigkeit, Bögen aus Sterilisationsverpackungsmaterialien zuzuschneiden und diese mit Autoklavenband und Gummibändern zu befestigen. Nachdem der Außenbeutel entfernt wurde, sollte diese Stopfenschalenabdeckung an Ort und Stelle bleiben und so Schutz vor mikrobieller und partikelförmiger Kontamination bieten, während die restlichen Einrichtungsarbeiten durchgeführt werden. In Verbindung mit einem zweiten Autoklavenbeutel entsteht ein effektives Verpackungssystem.

Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Lieferung enthalten.

Verpackung: Reinraumverpackt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Herstellungsdatum. Die Hüllen sind zu 1 Stück pro Beutel verpackt.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge