Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Blaue Super-Duty Autoklavierbare SMS-Muffenabdeckung

Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MFKCRP600-05 MFKCRP600-07 MFKCRP600-08 MFKCRP600-16 MFKCRP600-03 MFKCRP600-06 MFKCRP600-09 MFKCRP600-18 MFKCRP600-12 MFKCRP600-04
129-4020EA 1900 EUR InStock
129-4020 129-4022 129-4023 129-4016 KACCMFKCRP600-03 KACCMFKCRP600-06 KACCMFKCRP600-09 KACCMFKCRP600-18 KACCMFKCRP600-12 KACCMFKCRP600-04
Blaue Super-Duty Autoklavierbare SMS-Muffenabdeckung
Überzüge
Diese autoklavierbare 88 g/m² schwere SMS-Abdeckung bietet eine Keimbarriere, die sich ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen eignet.

  • Eliminiert Rückstände von Autoklavenband
  • Hydrophob, reißfest und durchstoßfest
  • Schafft sekundären Schutz bei der aseptischen Präsentation und Einrichtung der Ausrüstung
  • Ausgelegt für Autoklavenzyklen (121 bis 135 °C)
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO 8-Reinraum
  • In Verbindung mit einem zweiten Autoklavenbeutel entsteht ein effektives Verpackungssystem.
  • Hergestellt in den USA

Es entfällt die Notwendigkeit, Bögen aus Verpackungsmaterialien zur Sterilisation zuzuschneiden und diese mit Autoklavenband und Gummibändern zu befestigen. Der kosteneffiziente und zeitsparende Ansatz standardisiert den Prozess der Gerätevorbereitung, minimiert die Partikelbildung und gewährleistet gleichzeitig eine gute aseptische Technik bei der Entnahme nach der Sterilisation.

Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Lieferung enthalten.

Verpackung: Reinraumverpackt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Herstellungsdatum. Die Hüllen sind zu 100 Stück pro Beutel verpackt.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge