Gelenkverbinder
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1047 1048 1049
KART1047EA 258 EUR InStock
KART1047 KART1048 KART1049
Gelenkverbinder
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Gelenkverbinder, PTFE, zur Verwendung als flexibler oder elastischer Verbinder zur Vermeidung von Druck und Spannungen sowie zur Schwingungsdämpfung bei Normschliffverbindungen.
  • Inert
  • Temperaturbeständig bis 280 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
Mit Normschliff auf Konus und Hülse. Robuste Konstruktion mit trapezförmigen Dichtungsringen, die eine mittlere bis hohe Vakuumleistung ermöglichen.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge