Mehrfach- oder Einfachküvettensegmente
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1500 1501
KART1500EA 978 EUR InStock
KART1500 KART1501
Mehrfach- oder Einfachküvettensegmente
Küvetten Spezialküvetten
Segmente mit 12 Küvetten im Magazin speziell für die Verwendung mit Cobas Mira®-Systeme entwickelt.
Verpackung: In Kartons zu Großsegmenten (450) oder 30 vorgepackte Segmenten (15) erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge