Probenröhrchen, mit Schraubverschlüssen
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1671
KART1671EA 275 EUR InStock
KART1671
Probenröhrchen, mit Schraubverschlüssen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
PFA, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With screw cap.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge