Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
279
KART279EA 41.8 EUR InStock
KART279
Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Flache Kappe mit Beschriftungsbereich
Ideal zur Probenanalyse. Abhängig von der verwendeten Zentrifuge können diese Röhrchen Zentrifugalkräften von bis zu 11000×g widerstehen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge