Eindrückstopfen
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
650 651 652 654 655 656 657 658 659
212-0212EA 10.2 EUR InStock
212-0212 212-0213 212-0214 212-0215 212-0216 KART656 KART657 212-0217 212-0218
Eindrückstopfen
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Zum Verschluss von Reagenz- und Probenröhrchen aus Glas oder Kunststoff.
  • PE, naturfarbig
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Ökonomisch
  • Bedarfsgerechte Packungsgröße
* konisch
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge