Glasröhren, SIMAX
Lieferant: Kavalier
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
246180180 246300200 246400320 246420160 246440160 246650220 246090150
KAVA246180180EA 546 EUR InStock
KAVA246180180 KAVA246300200 KAVA246400320 KAVA246420160 KAVA246440160 KAVA246650220 KAVA246090150
Glasröhren, SIMAX
Schläuche Transferschlauch
Borosilicate glass, SIMAX.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge