Rundkolben, Weithals, Material: Borosilikatglas 3.3, nach DIN 12347, nach ISO1773, Inhalt: 2000 ml, Hals-A-Dmr: 76 mm, Kolben-A-Dmrx H: 166x250 mm, mit Brdelrand 1 * 6 ST
Lieferant: KAVALIER GLASS
Rundkolben, Weithals, Material: Borosilikatglas 3.3, nach DIN 12347, nach ISO1773, Inhalt: 2000 ml, Hals-A-Dmr: 76 mm, Kolben-A-Dmrx H: 166x250 mm, mit Brdelrand 1 * 6 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Rundkolben, Weithals, Material: Borosilikatglas 3.3, nach DIN 12347, nach ISO1773, Inhalt: 2000 ml, Hals-A-Dmr: 76 mm, Kolben-A-Dmrx H: 166x250 mm, mit Bördelrand 1 * 6 ST KAVA632411203950 1 * 6 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 632411203950
Lokale Artikelnummer:: KAVA632411203950
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder