Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schraubverschlüsse und Ausgießringe für Laborflaschen

Lieferant: Kavalier

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

9180003430 9180003432 9180003417 9180001588
201-1821EA 4.5 EUR InStock
201-1821 201-1825 201-1826 KAVA9180001588
Schraubverschlüsse und Ausgießringe für Laborflaschen
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Aus PP oder PBT hergestellt

  • Für DIN GL-Gewinde
  • Hitzebeständig bis 140 °C (PP) und bis 180 °C (PBT)
  • Autoklavierbar

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge