Schnittschutzhandschuhe, SivaCut® 830
Lieferant: KCL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
830.10 830.7 830.8 830.9 830.11
KCHL830.10EA 622 EUR InStock
KCHL830.10 KCHL830.7 KCHL830.8 KCHL830.9 KCHL830.11
Schnittschutzhandschuhe, SivaCut® 830
Handschuhe
Dieser Handschuh besteht aus einer Mischung aus besonders schnittfesten Fasern (Naturgummi, Para-Aramid, Glas, Stahl), wodurch er einen Schnittschutz der höchsten Stufe (Stufe 5) bietet. Die Beschichtung aus schrumpfgerautem Naturgummi schützt sowohl die Innenhand als auch die Fingerknöchel und den Handrücken.
  • Gute Griffsicherheit vor allem bei der Handhabung nasser Teile
  • Hervorragende Flexibilität und hoher Tragekomfort aufgrund der gestrickten Manschetten
  • Stichsicher in Bezug auf Metall- (nicht in Bezug auf Spritzen) und Glasgegenstände
  • Ermüdungsfreies Arbeiten
Geeignet für Personen, die in der Glas- und Getränkeindustrie, in Labors oder in der Müllentsorgungsbranche arbeiten.
Colour: Blue/grey
EN 388 (2543), Cat. II
Zertifizierungen: EN 388 (2543), Kat. II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge