Test tubes for pediatric blood takings with collection rim
Lieferant: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
812550 812020 813010 813505 813805 814074 813510 810176 813005 813030 811020 810020
720-2759EA 26.7 EUR InStock
720-2759 720-2758 720-2699 720-2700 720-2702 720-2703 720-2701 KIMA810176 KIMA813005 KIMA813030 KIMA811020 KIMA810020
Test tubes for pediatric blood takings with collection rim
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
PP, with transparent label
Microtest sterile pediatric test tubes size 14×45 mm. These test tubes can be adapted to an extender to bring the overall dimensions to 13×75 mm. This device enables use in standard centrifuges and preanalytical equipments.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge