Labor-Khlschrank LABO 520 ULTIMATE Khlinhalt 500 l Temperatureinstellung ca. +0 bis +15 C Spannung 220 - 240 V Frequenz 50 Hz Leistungsaufnahme 250 Watt Normalverbrauch,,1,40 KWh / 24 h Auenmae einschl. Wandabstand 77 x 76 x 195,5 (B x T x H in 1 * 1 ST
Lieferant: KIRSCH PHILIPP
Labor-Khlschrank LABO 520 ULTIMATE Khlinhalt 500 l Temperatureinstellung ca. +0 bis +15 C Spannung 220 - 240 V Frequenz 50 Hz Leistungsaufnahme 250 Watt Normalverbrauch,,1,40 KWh / 24 h Auenmae einschl. Wandabstand 77 x 76 x 195,5 (B x T x H in 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Labor-Kühlschrank LABO 520 ULTIMATE Kühlinhalt 500 l Temperatureinstellung ca. +0 bis +15 °C Spannung 220 - 240 V Frequenz 50 Hz Leistungsaufnahme 250 Watt Normalverbrauch,,1,40 KWh / 24 h Außenmaße einschl. Wandabstand 77 x 76 x 195,5 (B x T x H in 1 * 1 ST KIRS12055 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 12055
Lokale Artikelnummer:: KIRS12055
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder