Labor-Khlschrank, LABEX 340 ULTIMATE Khlinhalt,,330 l Temperatureinstellung ca.,,0 bis +15 C Spannung,,220 - 240 V Frequenz,,50 Hz Leistungsaufnahme,,128 Watt Normalverbrauch,,1,14 KWh / 24 h Auenmae einschl. Wandabstand,,67 x 63 x 181 (B x T x 1 * 1 ST
Lieferant: KIRSCH PHILIPP
Labor-Khlschrank, LABEX 340 ULTIMATE Khlinhalt,,330 l Temperatureinstellung ca.,,0 bis +15 C Spannung,,220 - 240 V Frequenz,,50 Hz Leistungsaufnahme,,128 Watt Normalverbrauch,,1,14 KWh / 24 h Auenmae einschl. Wandabstand,,67 x 63 x 181 (B x T x 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Labor-Kühlschrank, LABEX 340 ULTIMATE Kühlinhalt,,330 l Temperatureinstellung ca.,,0 bis +15 °C Spannung,,220 - 240 V Frequenz,,50 Hz Leistungsaufnahme,,128 Watt Normalverbrauch,,1,14 KWh / 24 h Außenmaße einschl. Wandabstand,,67 x 63 x 181 (B x T x 1 * 1 ST KIRS12191 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 12191
Lokale Artikelnummer:: KIRS12191
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder