KP Archivierungs- und Lagerungssysteme: Ablageschränke
Lieferant: KLINIPATH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4001000
KLIN4001000EA 986 EUR InStock
KLIN4001000
KP Archivierungs- und Lagerungssysteme: Ablageschränke
Möbel Lagerschränke
Jedes Labor hat seine individuellen Bedürfnisse und Anforderungen für die Objektträger- und Kassetteneinlagerung. Für große Stückzahlen von Objektträgern bzw. Kassetten bieten wir verschiedene Arten von Schränken mit Schubladen und Einsätzen an, welche auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Komplette Schränke für Kassetten und Objektträger, mit Boxen für Blöcke oder Einsätzen für Objektträger.
  • Robuste Ausführung, hochwertige Verarbeitung
  • Schubladen-Sicherheitsverriegelung verhindert, dass mehr als eine Schublade gleichzeitig geöffnet werden kann
  • Kugelgelagerte Schubladen (für einen leichtgängigen Betrieb)
  • Schubladen mit farbigen Fronten erhältlich in Blau, Violett-Rot, Dunkelgrau, Grün, Hellgrau
  • Innenmaße der Schubladen (B×T): 675×625 mm
  • Standfläche (B×T): 800×750 mm
Lagerung von Blöcken:
Spezialkartons für eine optimale Platzausnutzung.
Jede Schublade fasst 6 Boxen. Die KP-Storage Boxen werden mit Trennstreifen und Deckeln mit Beschriftungsbereich zur einfachen Identifizierung geliefert. Schubladen mit Blendenhöhe von 75 mm sind geeignet, um Ihr eigenes Kassetten-Lagerungssystem zu gestalten. Verschließen Sie die Kassette mit dem Deckel für eine langfristige Einlagerung.
Lagerung von Objektträgern:
Spezielle Kunststoffeinsätze für Objektträger tragen das Gewicht und können einfach aus der Schublade herausgehoben werden.
Mit den Schubladen mit Fronthöhe 100 mm können Sie das Lagerungssystem für Objektträger individuell nach Ihren Anforderungen gestalten.
Special designed cardboard boxes for optimal usage of the space.
Every drawer fits 6 boxes. The KP-Storage boxes are supplied including dividing strips and lid with writing area for easy identification. A drawer with front height of 75 mm is suitable to design your own block storage system. Put the lid on it and relocate to long term storage.
Special plastic inserts for slides to carry the weight, can be taken out of the drawer easily.
A drawer with front height of 100 mm is suitable to design your own slide storage system.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge