Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Woulff bottles, Erlenmeyer shape

Lieferant: KNF

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

057953 057954
KNFA057953EA 0 EUR InStock
KNFA057953 KNFA057954
Woulff bottles, Erlenmeyer shape
Flaschen Woulffsche Flaschen
Made of borosilicate glass 3.3. plastic coated.

  • Thick-walled Erlenmeyer flask with plastic safety coating
  • Vacuum gauge with two scales (1000 to 0 mbar, 760 to 0 mm Hg)
  • PVC ventilation valve for vacuum regulation
  • Glass port thread: GL 18 with plastic fittings for ³/₈" Int. Ø. tubing
  • GL 45 threaded bottle neck

Traps vapor/liquids to prolong pump life.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge