Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chemikalienbeständige Membran-Dosierpumpe Simdos®

Lieferant: KNF

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

FEM1.10TT.18S FEM1.10FT.18S FEM1.10KT.18S FEM1.02KT.18S FEM1.02TT.18S FEM1.02FT.18S FEM1.10FT18RCP FEM1.10KT18RCP FEM1.10TT18RCP FEM1.02KT18RCP FEM1.02TT18RCP FEM1.02FT18RCP
224-0064EA 1765 EUR InStock
224-0064 224-0065 224-0063 224-0183 224-0184 KNFAFEM1.02FT.18S KNFAFEM1.10FT18RCP KNFAFEM1.10KT18RCP KNFAFEM1.10TT18RCP 224-0187 224-0188 224-0189
Chemikalienbeständige Membran-Dosierpumpe Simdos®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Einfache, benutzerfreundliche und kompakte Dosierpumpe.
Anwendung: Flüssigkeitmessung.

  • Großer Bildschirm und intuitive Benutzeroberfläche mit Dropdown-Menüs, einfache Kalibrierung
  • Ein-Tasten-Programmierung
  • Anpassbar an Flüssigkeitseigenschaften
  • Extern angeordneter Pumpenkopf zum besseren Schutz der elektronischen Komponenten
  • Selbstansaugend bis zu 3 mCE, kann trocken laufen
  • Dosiervolumen 1 bis 100 ml/min
  • Dosierreproduzierbarkeit ±1%
  • Vereinfachte Dosierprogrammierung von 1 bis 1000 ml
  • Dispensiervolumen 1 bis 1000 ml
  • Maximaldruck: 6 bar
  • Maximale Viskosität: 150 cS
  • Förderleistung von 0,03 bis 100 ml/min
  • Druckhöhe 60 mWg, Saughöhe 2 mWg bzw. 3 mWg
  • Einfacher Austausch der Transfermembran durch Aktivierung des Wartungsbefehls im Betriebsprogramm
  • Platzsparendes Design

Pumpenköpfe erhältlich in PP, PVDF oder PTFE - Membrane erhältlich in PTFE, Ventile in FFKM.

Die Flussrate kann entweder manuell (Version S) oder beides, manuell und über eine externe Steuereinheit wie auch über eine RC232 Schnittstelle (Version RCP) eingestellt werden

S Version:
Manuelles Steuern durch Drehknopf

RC Version:
Gesteuert durch Drehknopf
Analoge Ansteuerung (0 - 10 V, 0 - 100 mA, 4 - 20 mA from 0 - 100 %)
Start/Stop über digitalen Eingang (TTL); Reset/Befüllen über digitalen Eingangl (TTL)
Ausgangsignal
Steuerkabel (RC-Version) enthalten; Steuerpedal optional verfügbar

Bestellinformation: Pumpenkopf ist in verschiedenen Materialien verfügbar.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge