Poly Schlauch #LT106K0610 150 Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: Additiv-frei, sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Fr Reinrume Dicke: 150 m Breite: 6 (152mm) Verpackung: Roll of 1000 (300 m) in Doppel- 1 * 1 ST
Lieferant: KNF CLEANROOM
Poly Schlauch #LT106K0610 150 Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: Additiv-frei, sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Fr Reinrume Dicke: 150 m Breite: 6 (152mm) Verpackung: Roll of 1000 (300 m) in Doppel- 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Poly Schlauch #LT106K0610 150µ Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: Additiv-frei, sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Für Reinräume Dicke: 150 µm Breite: 6 ´(152mm) Verpackung: Roll of 1000 ´(300 m) in Doppel- 1 * 1 ST KNFCLT106K0610 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: LT106K0610
Lokale Artikelnummer:: KNFCLT106K0610
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder