Cover glasses
Lieferant: KNITTEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
VD12020Y100A VD11515Y100A VD11818Y100A VD12126Y100A VD12424Y100A VD12440Y100A VD12450Y100A VD12432Y100A VD12550Y100A VD11824Y100A VD12460Y100A VD12540Y100A VD12560Y100A
KNITVD12020Y100AEA 0 EUR InStock
KNITVD12020Y100A KNITVD11515Y100A KNITVD11818Y100A KNITVD12126Y100A KNITVD12424Y100A KNITVD12440Y100A KNITVD12450Y100A KNITVD12432Y100A KNITVD12550Y100A KNITVD11824Y100A KNITVD12460Y100A KNITVD12540Y100A KNITVD12560Y100A
Cover glasses
Deckgläser
Borosilicate glass of hydrolytic class 1 cover glasses with precise cutting.
Zertifizierungen: ISO 8255/1
Verpackung: 100 pieces per box - 1000 pieces per carton.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge