Microscope slides, StarFrost®
Lieferant: KNITTEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
VS11171076FKB
KNITVS11171076FKBEA 0 EUR InStock
KNITVS11171076FKB
Microscope slides, StarFrost®
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Soda-lime glass slides with hydrophilic surface and marking area.
Zertifizierungen: ISO 8037/I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge