Adhesion slides, StarFrost®
Lieferant: KNITTEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
VS11371077FKA VS113711FEC.01
KNITVS11371077FKAEA 17.6 EUR InStock
KNITVS11371077FKA KNITVS113711FEC.01
Adhesion slides, StarFrost®
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Borosilicate glass with silane coating.
  • Standard colours
  • Free polar bonds
  • Marking area for easy identification
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge