Kühl-Racks
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A-1070
KOEHA-1070EA 178 EUR InStock
KOEHA-1070
Kühl-Racks
Gestelle Kühlgestelle
PCR-Fläschchen können mindestens 30 Minuten lang bei einer Temperatur von 0 °C gehalten werden, wenn der Kühler für etwa 12 Stunden auf -20 °C abgekühlt wurde.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge