Trypanblau
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CN76.2 CN76.1
KOEHCN76.2EA 102 EUR InStock
KOEHCN76.2 ROTHCN76.1
Trypanblau
Trypanblau
Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MDL Number: MFCD00003969
CAS-Nummer: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge