Aluminiumfolie, Zuschnitte
Lieferant: Korff
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
60608 60278 60609 60629 60603 60642 60634 60631 60279 60619 60646 60265 60605 60612 60639 60282 60610
291-0029EA 43.9 EUR InStock
291-0029 291-0030 291-0031 KORF60629 KORF60603 KORF60642 KORF60634 KORF60631 KORF60279 KORF60619 KORF60646 KORF60265 KORF60605 KORF60612 KORF60639 KORF60282 KORF60610
Aluminiumfolie, Zuschnitte
Aluminiumfolien
Reinaluminium 99,0 bis 99,5%, weich.
  • Sauerstoff-, gas- und wasserdampfdicht
  • Fett-, feuchtigkeits- und wasserdicht
  • Hitzebeständig, feuerfest, unbrennbar
Ideal zur Verpackung, Abdeckung und Isolierung. Hygienisch und physiologisch unbedenklich. Resistent gegen die meisten Chemikalien. Mit Seidenpapierzwischenlage verpackt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge