Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylenglycol

Lieferant: KRAEMER MARTIN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

900205-200L
KRAE900205-200LEA 767 EUR InStock
KRAE900205-200L
Ethylenglycol
Ethylenglycol


Formel: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Siedepunkt: 196…198 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 116
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=dd4574b881f49679b9aa38891bceb2890214468a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge