Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aluminiumsulfat 30% in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

01635.5000 01635.7000 01635.7400 01635.3000 01635.6020
KRAF01635.5000EA 184 EUR InStock
KRAF01635.5000 KRAF01635.7000 KRAF01635.7400 KRAF01635.3000 KRAF01635.6020
Aluminiumsulfat 30% in wässriger Lösung
Aluminium sulphate


Formel: Al₂O₁₂S₃
MW: 342.15 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 770
Dichte: ∼1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003423
CAS-Nummer: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge