Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cadmiumacetat 4%, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


03026.6020 03026.2000 03026.3000 03026.4000
KRAF03026.6020EA 398 EUR InStock
KRAF03026.6020 KRAF03026.2000 KRAF03026.3000 KRAF03026.4000
Cadmiumacetat 4%, reinst
Cadmiumacetat


Formel: (H₃CCOO)₂Cd
MDL Number: MFCD00012449
CAS-Nummer: 543-90-8
EINECS: 208-853-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge