70 g NHCl + 570 ml NH-Lsg 25 % + 0.125 g Mg-K-EDTA/l in Wasser zur komplexometrischen Titration 1 * 5 L
Lieferant: KRAFT BERND
70 g NHCl + 570 ml NH-Lsg 25 % + 0.125 g Mg-K-EDTA/l in Wasser zur komplexometrischen Titration 1 * 5 L
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
70 g NH₄Cl + 570 ml NH₃-Lsg 25 % + 0.125 g Mg-K-EDTA/l in Wasser zur komplexometrischen Titration 1 * 5 L KRAF03300.5300 1 * 5 L
Hersteller-Artikelnummer:: 03300.5300
Lokale Artikelnummer:: KRAF03300.5300
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder