Quecksilber-Standardlösung, 1000 mg/L Hg in 0,5 M Salpetersäure (aus HgNO3.1H2O) Standard für die AAS
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
03344.2000
KRAF03344.2000EA 45.3 EUR InStock
KRAF03344.2000
Quecksilber-Standardlösung, 1000 mg/L Hg in 0,5 M Salpetersäure (aus HgNO3.1H2O) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Quecksilber-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge