Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung für die Befüllung von Elektroden

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


03762.3000 03762.1000 03762.2000 03762.4000
KRAF03762.3000EA 49.7 EUR InStock
KRAF03762.3000 KRAF03762.1000 KRAF03762.2000 KRAF03762.4000
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung für die Befüllung von Elektroden
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung


Formel: KCl+AgCl
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge