Scandium-Standardlösung, 1000 mg/L Sc in 2 M Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Standard für die AAS
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
03772.2000
KRAF03772.2000EA 204 EUR InStock
KRAF03772.2000
Scandium-Standardlösung, 1000 mg/L Sc in 2 M Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Scandium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge