1000 mg/l TOC 2000 mg/l TIC enthalt: 2.127 g Kaliumhydrogenphthalat - 8.830 g Natriumcarbonat - 7.000 g Natriumhydr ogencarbonat 1 * 1 L
Lieferant: KRAFT BERND
1000 mg/l TOC 2000 mg/l TIC enthalt: 2.127 g Kaliumhydrogenphthalat - 8.830 g Natriumcarbonat - 7.000 g Natriumhydr ogencarbonat 1 * 1 L
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
1000 mg/l TOC – 2000 mg/l TIC enthalt: 2.127 g Kaliumhydrogenphthalat - 8.830 g Natriumcarbonat - 7.000 g Natriumhydr ogencarbonat 1 * 1 L KRAF10017.3000 1 * 1 L
Hersteller-Artikelnummer:: 10017.3000
Lokale Artikelnummer:: KRAF10017.3000
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder