D(-)-Sorbit ≥70%
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10095.4700
KRAF10095.4700EA 168 EUR InStock
KRAF10095.4700
D(-)-Sorbit ≥70%
D(-)-Sorbit
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004708
CAS-Nummer: 50-70-4
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge