Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cadmiumacetat Dihydrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

15207.1600 15207.3600 15207.2600
KRAF15207.1600EA 143 EUR InStock
KRAF15207.1600 KRAF15207.3600 KRAF15207.2600
Cadmiumacetat Dihydrat analytisches Reagens
Cadmiumacetat Dihydrat


Formel: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MW: 266.53 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 256
Dichte: 2.341 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150020
CAS-Nummer: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01614
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge