Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumchlorid Hexahydrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

15212.3600 15212.5600 15212.6600 15212.7500
KRAF15212.3600EA 86.1 EUR InStock
KRAF15212.3600 KRAF15212.5600 KRAF15212.6600 KRAF15212.7500
Calciumchlorid Hexahydrat analytisches Reagens
Calciumchlorid Hexahydrat


Formel: CaCl₂·6H₂O
Melting Pt: 29,54 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149616
CAS-Nummer: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge