Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


15236.3600 15236.5600 15236.2600
KRAF15236.3600EA 68.9 EUR InStock
KRAF15236.3600 KRAF15236.5600 KRAF15236.2600
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, reinst
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat


Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Melting Pt: 92,5 °C
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge