Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumperiodat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

15266.1800 15266.3600 15266.1600 15266.2600
KRAF15266.1800EA 315 EUR InStock
KRAF15266.1800 KRAF15266.3600 KRAF15266.1600 KRAF15266.2600
Kaliumperiodat analytisches Reagens
Kaliumperiodat


Formel: KlO₄
Melting Pt: 576…588 °C
Dichte: 3,62 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011407
CAS-Nummer: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07739
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge