Natriumhydroxid ∼ 0.15 mol/l with Brij® 35 zur Nitrat
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
15524.5020
KRAF15524.5020EA 91.2 EUR InStock
KRAF15524.5020
Natriumhydroxid ∼ 0.15 mol/l with Brij® 35 zur Nitrat
Sodium hydroxide
For determination of nitrate according to Skalar.
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge