Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylacetat, isokratische Qualität für die HPLC, für die Spektroskopie

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

16831.4700
KRAF16831.4700EA 92.8 EUR InStock
KRAF16831.4700
Ethylacetat, isokratische Qualität für die HPLC, für die Spektroskopie
Ethylacetat


Formel: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77.1
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=0f6c525db7a2f3725affe5045040d70e0ac99352&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge