Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumsalicylat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

17418.1600 17418.2600 17418.3600
KRAF17418.1600EA 71.3 EUR InStock
KRAF17418.1600 KRAF17418.2600 KRAF17418.3600
Natriumsalicylat analytisches Reagens
Natriumsalicylat


Formel: HOC₆H₄COONa
Dichte: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge