2.5 g KSO in Schwefelsaure etwa 0.2 mol/l zur Bestimmung von Gesamt-P (CFA) nach integriertem UV-Aufschluss gema EN ISO 15681-2: 2004. DEV D46 1 * 1 L
Lieferant: KRAFT BERND
2.5 g KSO in Schwefelsaure etwa 0.2 mol/l zur Bestimmung von Gesamt-P (CFA) nach integriertem UV-Aufschluss gema EN ISO 15681-2: 2004. DEV D46 1 * 1 L
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
2.5 g K₂S₂O₈ in Schwefelsaure etwa 0.2 mol/l zur Bestimmung von Gesamt-P (CFA) nach integriertem UV-Aufschluss gemaß EN ISO 15681-2: 2004. DEV D46 1 * 1 L KRAF19430.3100 1 * 1 L
Hersteller-Artikelnummer:: 19430.3100
Lokale Artikelnummer:: KRAF19430.3100
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder