Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydroxylammoniumchlorid 10% in wässriger Lösung für die Bestimmung von Quecksilber

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

20111.2000 20111.3000 20111.5020
KRAF20111.2000EA 65.4 EUR InStock
KRAF20111.2000 KRAF20111.3000 KRAF20111.5020
Hydroxylammoniumchlorid 10% in wässriger Lösung für die Bestimmung von Quecksilber
Hydroxylammoniumchlorid


Formel: NH₂OH·HCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge