Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 3.5 mol/l (3.5 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


20158.1000 20158.2000 20158.3000 20158.4000
KRAF20158.1000EA 0 EUR InStock
KRAF20158.1000 KRAF20158.2000 KRAF20158.3000 KRAF20158.4000
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 3.5 mol/l (3.5 N) in wässriger Lösung
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung


Formel: KCl+AgCl
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge