Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


20350.1600 20350.2600 20350.3600 20350.5600
KRAF20350.1600EA 33.8 EUR InStock
KRAF20350.1600 KRAF20350.2600 KRAF20350.3600 KRAF20350.5600
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat analytisches Reagens
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat


Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Melting Pt: 92,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge