Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Xylenol zur Synthese

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

21156.1700 21156.3700
KRAF21156.1700EA 0 EUR InStock
KRAF21156.1700 KRAF21156.3700
2,4-Xylenol zur Synthese
2,4-Xylenol


Formel: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 210.9
Melting Pt: 25
Dichte: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 80…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002233
CAS-Nummer: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge