Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


21407.0600 21407.2600
KRAF21407.0600EA 137 EUR InStock
KRAF21407.0600 KRAF21407.2600
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat, reinst
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat


Formel: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Melting Pt: 130 °C
MDL Number: MFCD00149417
CAS-Nummer: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge