Handrefraktometer, Messbereich: 0 - 32 ° / 30 - 130 °/ 4,4 - 19%, Präzision: 0,2 ° / 1,0 ° / 0,1%, Auflösung: 0,2 ° / 1,0 ° / 0,1%
Lieferant: KRUESS
Handrefraktometer, Messbereich: 0 - 32 ° / 30 - 130 °/ 4,4 - 19%, Präzision: 0,2 ° / 1,0 ° / 0,1%, Auflösung: 0,2 ° / 1,0 ° / 0,1%
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
REFRAKTOMETER HAND HROT32 1 * 1 ST KRUEHROT32 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: HROT32
Lokale Artikelnummer:: KRUEHROT32
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder