Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1002253312XL 1002253313XL 100225331L 100225331M 100225331S 100225331XL 1002255302XL 1002255303XL 100225530L 100225530M 100225530S 100225530XL 1002259002XL 1002259003XL 100225900L 100225900M 100225900S 100225900XL 1002259102XL 1002259103XL 100225910L 100225910M 100225910S 100225910XL 1002259402XL 1002259403XL 1002259404XL 100225940L 100225940M 100225940S 100225940XL
KWIN1002253312XLEA 28.9 EUR InStock
KWIN1002253312XL KWIN1002253313XL KWIN100225331L KWIN100225331M KWIN100225331S KWIN100225331XL KWIN1002255302XL KWIN1002255303XL KWIN100225530L KWIN100225530M KWIN100225530S KWIN100225530XL KWIN1002259002XL KWIN1002259003XL KWIN100225900L KWIN100225900M KWIN100225900S KWIN100225900XL KWIN1002259102XL KWIN1002259103XL KWIN100225910L KWIN100225910M KWIN100225910S KWIN100225910XL KWIN1002259402XL KWIN1002259403XL KWIN1002259404XL KWIN100225940L KWIN100225940M KWIN100225940S KWIN100225940XL
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Arbeitskleidung
Herren-Sweatshirt aus 80% gekämmter Baumwolle und 20% Polyester, mit aufgerauter Innenseite.

  • Strickbündchen mit Elasthan
  • Mit Rundhalsausschnitt

Gewicht: 280 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge