Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kittel, Legacy

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1007613313XL 1007613314XL 1007615303XL 100761530S 1007615402XL 1007615403XL 1007615404XL 100761540L 100761540M 100761540S 100761540XL 1007619002XL 1007619003XL 1007619004XL 100761900L 100761900M 100761900S 100761900XL
KWIN1007613313XLEA 0 EUR InStock
KWIN1007613313XL KWIN1007613314XL KWIN1007615303XL KWIN100761530S KWIN1007615402XL KWIN1007615403XL KWIN1007615404XL KWIN100761540L KWIN100761540M KWIN100761540S KWIN100761540XL KWIN1007619002XL KWIN1007619003XL KWIN1007619004XL KWIN100761900L KWIN100761900M KWIN100761900S KWIN100761900XL
Kittel, Legacy
Arbeitskleidung
Strapazierfähiger, farbechter Arbeitskittel aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, in bewährter Luxe-Qualität.

  • ¾-Länge mit Druckknöpfen
  • Zwei Brusttaschen, zwei Seitentaschen, Innentasche
  • Für Industriewäsche geeignet

Gewicht: 220 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge